Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)OCC2(COC3OC(C)(C)OC23)O1
InChI
1S/C11H18O5/c1-9(2)13-6-11(16-9)5-12-8-7(11)14-10(3,4)15-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
WGCOBUGUSFKJSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Di-O-isopropylidene-α-D-apiose may be used as a reagent for the organic synthesis of conformationally semirigid diacylglycerol (DAG) analogues embedded into five-membered ring lactones.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
J Lee et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(25), 4912-4919 (1996-12-06)
In the present investigation, the last two possible modes of generating conformationally semirigid diacylglycerol (DAG) analogues embedded into five-membered ring lactones as templates III and IV are investigated. The first two templates studied in previous investigations corresponded to 2-deoxyribonolactone (template