Vai a
D0815
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide
≥99% purity (HPLC), solid
Sinonimo/i:
DASPEI
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 165.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.27
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
223-248-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3783243
CHF 165.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide, ≥99% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
color
red
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, methanol: soluble
εmax
36.0-41.0 at 457-463 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC[n+]1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N2.HI/c1-4-19-14-6-5-7-17(19)13-10-15-8-11-16(12-9-15)18(2)3;/h5-14H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AMAXNNVXIBDEMV-UHFFFAOYSA-M
Application
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide (DASPEI) has been used for the labelling of hair cells in larval zebrafish.
Biochem/physiol Actions
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide (DASPEI) accumulates in the mitochondria and has a large fluorescence Stokes shift. It is also used for the relative measurements of mitochondrial membrane potential.
Suitable as a mitochondrial stain in live cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1065D8064D8189
description
≥99% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC)
color
red
color
orange to red
color
orange to dark red
color
orange to dark red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)