Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H24N10O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
618.43
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OC4CC(OC4CO)n5cnc6C(=O)N=C(N)Nc56)O3)c2N1
Application
2′-Deoxyguanylyl(3γ→5γ)-2′-deoxyguanosine is a dinucleotide d(GpG) construct used in conjunction with other di- tri- and other oligonucleotides as a model compounds to study the physiochemical interactions of various metal ions and other compounds with DNA structure.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?