Key Documents
D0539
Sigma-Aldrich
4-(α-[2,4-Dimethoxyphenyl]-Fmoc-aminomethyl)phenoxy resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado di funzionalizzazione
0.4-0.5 mmol per g resin
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
For solid-phase synthesis of peptide amides using FMOC protection.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3