Merck
D0380
Nε-DNP-L-lysine hydrochloride
Sinonimo/i:
Nε-(2,4-Dinitrophenyl)-L-lysine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N4O6 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-366-0
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCNC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C12H16N4O6.ClH/c13-9(12(17)18)3-1-2-6-14-10-5-4-8(15(19)20)7-11(10)16(21)22;/h4-5,7,9,14H,1-3,6,13H2,(H,17,18);1H
InChI key
VDVXDUOPLKVMMM-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)