Vai a
D030
R(−)-2,10,11-Trihydroxy-N-propyl-noraporphine hydrobromide hydrate
solid
Sinonimo/i:
R(−)-2-OH-NPA HBr, R(−)-TNPA HBr
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21NO3 · HBr · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.29 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
optical activity
[α]22/D −64°, c = 7 mg/mL in methanol(lit.)
color
light brown
solubility
alcohol: soluble (Solutions should be freshly prepared.), aqueous acid: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared), aqueous base: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cc(O)cc(CCN1CCC)c24
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Potent, selective D2 dopamine receptor agonist.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)