Merck
D0252
4,6-Diamino-2-hydroxypyrimidine hemisulfate salt
Sinonimo/i:
6-Aminocytosine hemisulfate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H6N4O · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.16
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1cc(N)nc(O)n1.Nc2cc(N)nc(O)n2
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-2-1-3(6)8-4(9)7-2;1-5(2,3)4/h2*1H,(H5,5,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZLSLDSHQBJEJBG-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)