CWA-1006
Anti-Mouse CD11b (M1/70) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M1/70, monoclonal
Nome Commerciale
ColorWheel®
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 127.48 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Compatibilità
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Itgam(16409)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in mouse bone marrow cells.
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million mouse bone marrow cells was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1006, Anti-CD11b Antibody (M1/70) ColorWheel® Rat mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® activated Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Rat IgG2b isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2