CRISPRICON
Human CRISPRi Control and Effector Kit
Scegli un formato
CHF 1’920.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 1’920.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 12 vials (4x50μL aliquots for each of the 3 kit components)
applicazioni
CRISPR
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Set up and optimization of screen assay
- Functional Genomics/Target Validation
- Creation of cell lines stably expressing KRAB-dCas9
- Validated Positive and negative controls
Caratteristiche e vantaggi
- Ease of optimization: Validated positive control targeting RAB1A and non-targeting control for assay set up
- Best in Class UCSF gRNA selection algorithm and optimized (F+E) gRNA scaffold
- UCOE KRAB-dCas9 for consistent effector expression across a wide variety of cell lines
- Libraries provided at high functional titer, based on FACs or CFU analysis
- Use puromycin and or BFP as selection markers
Componenti
CRISPRIE: KRAB-dCas9 - Blasticidin CRISPRi Construct Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI01: CRISPRi RAB1A Puromycin Control Transduction Particles
CRISPRI06: CRISPRi Nontargeting Control Puromycin Transduction Particles
For more information about screening with CRISPRi/a please Click Here.
Principio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
CRISPR lentiviral screening libraries, partnered with 10x Genomics, offer powerful research tools for pooled screening.