CN406-05
Canine Osteoblasts: CnOb (Cryovial)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
canine bone (normal)
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 78
Morfologia
osteoblast
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
arthritis; osteoporosis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Canine osteoblasts provide an excellent model system for studies relevant to the skeletal system, including mechanisms of cancerogenesis.
Canine osteoblasts have been used to define a biomarker profile of canine osteosarcoma (Milovancev, 2013), elucidate the roles of oncogenic STAT3 (Fossey, 2009, 2011) and canonical Wnt signaling (Piskun, 2013) pathways, and to develop personalized osteosarcoma treatments by testing Src inhibitor dasatinib (Davis, 2013), procaspase-3 activating compound PAC-1 (Book, 2012), HSP90 inhibitor STA-1474 (McCleese, 2009) and STAT3 inhibitor LLL12 (Couto, 2012, 2013).
Characterization: Positive for bone mineralization.
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Nota sulla preparazione
- 1st passage, >500,000 cells in Canine Osteoblast Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 10 doublings
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)