Documenti fondamentali
CLS9265
Reagent reservoir, pierce
PS, S, BK
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
Produttore/marchio commerciale
Corning
Disponibilità
available only in China
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)