Vai a
CLS8676
Fiale criogeniche Corning®, filettatura esterna
capacity 2.0 mL, 1D barecodes
Sinonimo/i:
Cryogenic Storage Vials
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
2.0 mL
Material:
orange polyethylene cap, round bottom natural polypropylene tube, silicone washer
Sterility:
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic), sterile
Packaging:
pack of 50 ea, case of 500 ea
Feature:
self-standing
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
orange polyethylene cap, round bottom natural polypropylene tube, silicone washer
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic), sterile
feature
self-standing
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
manufacturer/tradename
Corning 8676
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
2.0 mL
size
47 mm × 12 mm
color
natural
suitability
suitable for (cryogenic vial)
Features and Benefits
  • Le vial criogeniche sono realizzate in polipropilene per sopportare temperature fino a −196 °C.
  • Le vial hanno un tappo filettato e una rondella in silicone per garantire una tenuta sicura
  • Possono essere dotate di codice colore con inserti.
  • Tutte le vial hanno uno speciale design della base che consente l′inserimento nel rack criogenico, per consentirne l′uso con una sola mano.
  • Queste vial presentano delle tacche nere facilmente visibili per una misurazione precisa del volume.
  • Presentano ampi spazi sui quali riportare i dati del campione e/o i parametri sperimentali
  • Non presentano livelli rilevabili di RNasi/DNasi.
  • Sono sterilizzate con raggi gamma
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS8670CLS8672CLS8671
description
capacity 2.0 mL, 1D barecodes
description
capacity 2.0 mL, 1D and 2D barcodes
description
capacity 2.0 mL, 1D barcodes
description
capacity 2.0 mL, 1D and 2D barcodes
manufacturer/tradename
Corning 8676
manufacturer/tradename
Corning 8670
manufacturer/tradename
Corning 8672
manufacturer/tradename
Corning 8671
8671
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
sterility
sterile, sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
sterility
sterile, sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
suitability
suitable for (cryogenic vial)
suitability
suitable for (cryogenic vial)
suitability
suitable for (cryogenic vial)
suitability
suitable for (cryogenic vial)
capacity
2.0 mL
capacity
2.0 mL
capacity
2.0 mL
capacity
2.0 mL
material
silicone washer, orange polyethylene cap, round bottom natural polypropylene tube
material
natural polypropylene tube, silicone washer, orange polyethylene cap, round bottom
material
natural polypropylene tube, round bottom , silicone washer, orange polyethylene cap
material
round bottom , natural polypropylene tube, silicone washer, orange polyethylene cap
packaging
case of 500 ea, pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)