Documenti fondamentali
CLS766119
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 19
Sinonimo/i:
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
glass
Giunto
joint: stopper19
Produttore/marchio commerciale
Corning 7661-19
Descrizione generale
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)