Merck
CLS71014
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
red, volume 4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinonimo/i:
Corning® pipette, CRT/SR, 4 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
4.0 mL
Material:
borosilicate glass , red
Feature:
class A, graduation
Packaging:
pack of 2 ea, case of 6 ea
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
borosilicate glass , red
feature
class A, graduation
packaging
pack of 2 ea, case of 6 ea
manufacturer/tradename
Corning 7101-4
volume measuring range
4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
L
370 mm
capacity
4.0 mL
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)