CLS6752
Corning® LSE™ 49 Liter Shaking Incubator
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, AC/DC input, UK plug
Sinonimo/i:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
Scegli un formato
CHF 5’950.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 5’950.00
Prodotti consigliati
Materiali
cold-rolled stainless steel housing
stainless steel interior (mirrored)
Caratteristiche
fits flask 5 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125
Parametri
20-300 rpm shaking frequency
5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
Camera: largh × prof × alt
34.3 cm × 37.5 cm × 38.1 cm
Largh. × prof. × alt. esterne
42.5 cm × 55 cm × 58 cm
Misura
49 L
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)