Documenti fondamentali
CLS6120P100
Corning® plain funnel, reusable
polypropylene
Sinonimo/i:
conical funnel, squibb separatory funnels
Scegli un formato
12 EA
CHF 31.80
CHF 31.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 31.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 31.80
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene
Descrizione
with short stem
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 6120P-100
Diametro
100 mm
Lungh. stelo × alt. × D.E.
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
Descrizione generale
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)