Documenti fondamentali
CLS480130
Corning® LSE single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 96 well PCR microplate, accommodates skirted or nonskirted plates, 1/cs
Sinonimo/i:
equipment replacement accessory
Scegli un formato
1 EA
CHF 314.00
CHF 314.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 314.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.15
CHF 314.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Holds 1 x 96-well plates
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 480130
tecniche
PCR: suitable
Compatibilità
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Descrizione generale
Corning LSE single blocks are suitable for the following digital dry baths:
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)