CLS440826
Corning® nine-position stirrer integral control
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug
Sinonimo/i:
Corning stirrer accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Corning 440826
Descrizione generale
- Compact design saves valuable bench space
- Offers powerful stirring from 350 to 2000 rpm.
- Rugged lightweight glass filled resin case
- Two-year warranty
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)