CLS432108
Corning® Ice Pan, rectangular
midi, capacity 4 L, pink
Sinonimo/i:
Corning storage container
Scegli un formato
CHF 131.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 131.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
midi
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 432108
Lungh. × Largh. × Alt.
31.1 cm × 22.2 cm × 11.4 cm
Colore
pink
Descrizione generale
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)