CLS432089
Extension Collar, for Corning® CoolBox™ 2XT System
orange
Sinonimo/i:
Corning Coolcell accessory
Scegli un formato
CHF 140.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 140.00
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 432089
Lungh. × Largh. × Alt.
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
Colore
orange
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)