Documenti fondamentali
CLS431413
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 1 L funnel, diam. 79 mm
Sinonimo/i:
filter accessory
Scegli un formato
100 EA
CHF 111.00
CHF 111.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 111.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
CHF 111.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Nome del prodotto
Corning® square glass fiber prefilter, for the 1 L funnel, diam. 79 mm
Materiali
glass fiber membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431413
Diametro
79 mm
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)