Documenti fondamentali
CLS431081
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 225 cm2, angled neck, cap (plug seal)
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Scegli un formato
25 EA
CHF 277.00
CHF 277.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 277.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
CHF 277.00
Check Cart for Availability
Materiali
angled neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 431081
Volume massimo
370 mL
Area superficiale
225 cm2
Volume d’esercizio
45-67.5 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Disponibile in varie dimensioni, disegni e stili del tappo per soddisfare le esigenze dell′operatore.
  • Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
  • Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
  • Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
  • Integrità testata al 100%
  • Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)