Documenti fondamentali
CLS430823
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 150 cm2, canted neck, cap (plug seal)
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
canted neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 430823
Volume massimo
210 mL
Area superficiale
150 cm2
Volume d’esercizio
30-45 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Disponibile in varie dimensioni, disegni e stili del tappo per soddisfare le esigenze dell′operatore.
  • Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
  • Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
  • Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
  • Integrità testata al 100%
  • Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)