CLS4050
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 5 mL
Sinonimo/i:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Scegli un formato
CHF 273.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 273.00
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
Confezionamento
bag of 50
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 4050
Campo di misura
accuracy: 0.1 mL
Lunghezza
348 mm
Capacità
5 mL
D.I. dei puntali
0.073 in.
Colore
blue color-coded stripe
Categorie correlate
Descrizione generale
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)