Documenti fondamentali
CLS3985BC
Corning® 384 well microplate
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid, case of 50
Sinonimo/i:
384 multiwell plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
skirt
with generic barcode
Confezionamento
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 3985BC
Volume massimo
112 μL
Misura
384 wells
Pozzetti
384 wells
Volume d’esercizio
80 μL
Colore
black
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)