Documenti fondamentali
CLS3770BC
Corning® CellBIND® 384 well microplate
CellBIND® surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, with generic barcode, lid, pack of 20
Sinonimo/i:
384 multiwell plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
black plate
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Low Flange
with generic barcode
Confezionamento
case of 100 plates
pack of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 3770BC
Misura
384 wells
Volume pozzetto
112 μL
Volume di lavoro pozzetto
25-50 μL
Pozzetti
384 wells
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
CellBIND® surface
Caratteristiche e vantaggi
  • A flat, optically clear well bottom enables direct microscopic examination
  • Low background fluorescence and opaque walls minimize crosstalk between wells and light scattering
  • Wells are identified using individual alphanumeric codes
  • Gamma radiation sterilized and nonpyrogenic
  • Corning® CellBIND® treated surface for better cell attachment
  • Suitable for the bottom and top reading instruments
Note legali
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)