Documenti fondamentali
CLS3571BC
Micropiastra a 384 pozzetti Corning®, a basso volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
Sinonimo/i:
384 multiwell plates
Scegli un formato
50 EA
CHF 809.00
CHF 809.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 809.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
CHF 809.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Materiali
black bottom
black polystyrene
flat bottom
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
with generic barcode
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
Corning 3570BC
Misura
384 wells
Pozzetti
384 wells
Volume d’esercizio
20-80 μL
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)