CLS356701
Corning® BioCoat™ Collagen I Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear white wells
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear white wells
Caratteristiche
lid (Clear polystyrene lid)
Confezionamento
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356701
Dimensione pozzetto
96 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1