CLS356693
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear wells
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356693
Dimensione pozzetto
96 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1