CLS356258
Corning® Matrigel® Matrix -3D Microplate
well size 384 wells, clear white wells, lid, Phenol Red-Free
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear white wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 1 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356258
Misura
384 well
Dimensione pozzetto
384 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)