CLS354601
Corning® BioCoat™ Matrigel® Matrix Thin Layer Culture Dish
diam. 60 mm
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 20 ea (4 packs )
Produttore/marchio commerciale
Corning 354601
Diametro
60 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3