Merck
CLS354541
Corning® BioCoat Collagen I Inserts
pore size 3 μm, PET, size 24 well
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
PET
Size:
24 well
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
PET
sterility
sterile
packaging
pkg of 24 ea (2 packs )
manufacturer/tradename
Corning 354541
size
24 well
pore size
3 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)