CLS354526
Corning® BioCoat™ Fibronectin Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, cap, with Plug Seal Cap
Sinonimo/i:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
rectangular flask
Caratteristiche
cap with Plug Seal Cap
Straight neck
Confezionamento
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354526
Capacità
175 cm2
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3