CLS33982B
Corning® PYREX® glass housing filter discs
coarse frit
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pyrex® fritted support base with 40/35 joint, for 47 mm microfiltration assembly, coarse frit
Materiali
glass housing
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning
Diametro
47 mm
Diam. collo
33-41 mm
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)