CLS3364
Corning® 96 Well Storage Microplate
flat bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Scegli un formato
CHF 389.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 3364
Confezionamento
bag of 25 ×
Misura
96 wells
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)