CLS3272
Camere per coltura cellulare Corning® CellSTACK®
clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 2
Sinonimo/i:
cell culture flasks, scale-up cell culture flasks, tissue culture flasks
Scegli un formato
CHF 3’300.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 3’300.00
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap vented
graduations
Confezionamento
pack of 1
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 3272
Area superficiale
25440 cm2
Volume d’esercizio
5000-7600 mL
Compatibilità
suitable for (scale-up cell culture)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Ideale per aumentare la scala della coltura cellulare
- Le camere di coltura producono rese cellulari dell′ordine di 107 - 109
- Alternative utili a più bottiglie a rullo o fiasche spinner.
- Alta resistenza meccanica e integrità strutturale
- Testato per tenuta stagna al 100% prima della spedizione
- Certificato apirogeno e sterilizzato ai raggi gamma con bassa contaminazione dovuta a metodi di produzione moderni.
- Aperture più grandi facilmente accessibili con chiusura filettata e tappi con sfiato.
- Due ampi fori di riempimento di 26 mm di diametro consentono l′accesso diretto al fondo del comparto offrendo più alternative per trasferire sterilmente terreni di coltura e colture.
Caratteristiche e vantaggi
- Has 25,440cm2 cell growth area
- Two 26mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
- Standard 33mm threaded caps have 0.2μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange while minimizing the risk of contamination
- Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-FLEX tubing to allow direct sterile transfer of media and cells
- USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- 100% leak tested prior to shipping
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)