Documenti fondamentali
CLS3121250CO
Pyrex® large top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement cover for 10.5L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
Sinonimo/i:
glass desiccator cover, glass desiccator lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Caratteristiche
reusable
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 3121-250CO
Altezza
109 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
These PYREX desiccator covers are replacements for 10.5L desiccators CLS3121250. They require a replacement 24/29 Standard Taper stopcock with a tooled hose connection. The plug material is PTFE.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)