CLS3121200CO
Pyrex® large top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement cover for 5.8L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
Sinonimo/i:
glass desiccator cover, glass desiccator lid
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Caratteristiche
reusable
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 3121-200CO
Altezza
94 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)