Vai a
CLS2016
Corning® cap inserts for cryogenic vials
blue
Sinonimo/i:
Corning cap
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 51.40
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
blue
Sterility:
non-sterile
CHF 51.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2016
color
blue
General description
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS2019CLS2018CLS2017
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
blue
color
yellow
color
green
color
red
manufacturer/tradename
Corning 2016
manufacturer/tradename
Corning 2019
manufacturer/tradename
Corning 2018
manufacturer/tradename
Corning 2017
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)