CLS20037
Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel
non-treated surface, sterile, bag of 1 ea, case of 2 ea
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
CHF 3’510.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 3’510.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE filters (membrane)
polycarbonate filling tube
polycarbonate plug (membrane)
polystyrene body (virgin)
polystyrene film
rectangular flask
Sterilità
sterile
Confezionamento
bag of 1 ea
case of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 20037
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Area superficiale
18000 cm2 , cell growth area
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- New updated design
- Features 18,000 cm2 cell growth area
- Corning High Yield PERformance (HYPER) gas-permeable film technology
- Closed system approach with chemically resistant, heat sealable, flexible tubing and female MPC for liquid handling manipulations
- Non-treated surface for ease of cell dissociation and harvest
- Manfactured from USP Class VI virgin polystyrene which provides excellent optical clarity and mechanical strength
- Sterilized to a sterility assurance level (SAL) 10-6
- 100% leak tested throughout the manufacturing process
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)