Documenti fondamentali
CLS139525SS
Corning® Silicone Septa
for use with GL25 Open Top PBT Screw Cap
Sinonimo/i:
Corning cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
natural
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 10
Descrizione generale
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (CLS139525HTSC) with GL25 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 121deg. C or dry heat sterilized at up to 180 deg. C.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)