Documenti fondamentali
CLS11706
Corning® closed system centrifuge tube
self-standing, pre-assembled, capacity 50 mL, sterile
Scegli un formato
2 EA
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 233.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Materiali
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 3,000 × g
RNase and DNase free
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 11706
Parametri
3000 × g max. RCF
Diam. tappo
35.2 mm , approx.
Capacità
50 mL
Diam. tubo
29.1 mm , approx.
Raccordi
cap (CentriStar)
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)