CLS1003P50
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 50 mL
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
perfluoroalkoxy copolymer
Caratteristiche
graduations (10 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1003P-50
Alt. × diam. est.
59 mm × 39 mm
Misura
50 mL
Descrizione generale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)