Documenti fondamentali
10T½
99072801, mouse embryo (c3h), Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
10T½, 99072801
Origine biologica
mouse embryo (c3h)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse embryo fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Clone 8, contact inhibited, semi-normal.
Terreno di coltura
BME + 10% FBS.
Mantenimento delle subcolture
Split sub confluent cultures (70-80%) 1:3 ie. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA. 37°C; 5% CO2
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)