PMK Cell Line macaque
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
rhesus macaque kidney
Descrizione
Primary rhesus macaque kidney cells, blood, serum
Confezionamento
tube of 5 μg 98020308-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98020308-1VL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Tested for Herpes B, Hepatitis A & B, SIV, STLV, Type D retrovirus, Salmonella, Shigellla, Helminths and Entomoeba. This cell line can be supplied on a standing order basis, please contact ECACC for further details.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)