Documenti fondamentali
RT4-D6P2T
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93011415, rat nerve, Bipolar
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
rat nerve
Confezionamento
tube of 5 μg 93011415-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93011415-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Bipolar
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Schwann cell, immature
Descrizione della linea cellulare
Derived from the ethylnitrosourea-induced tumour line D6 of the rat peripheral nervous system. Cells will de-differentiate after 10 passages. Read references prior to use.
Applicazioni
Schwann cell gene regulation and development
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)