CFPAC-1
91112501, human pancreas (liver metastasis), Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
product name
CFPAC-1, 91112501
Origine biologica
human pancreas (liver metastasis)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hyperdiploid, (65-75 chromosomes)
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Cystic fibrosis trans-membrane regulator (CFTR)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Contenuto correlato
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.