Documenti fondamentali
73B
91060554, Reactivity: Anti-CD45RA, ovine
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reattività
Anti-CD45RA, ovine
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against the p220 component of the sheep CD45 molecule (CD45RA), expressed on all B cells and a sub-population of naive T cells.
Immunogeno
Sheep lymphocytes
Applicazioni
Useful for distinguishing naive and memory T cells, FACS
Terreno di coltura
EMEM(EBSS) + 2mM glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)