Documenti fondamentali
HSDM1C1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
mouse fibrosarcoma
Confezionamento
tube of 5 μg 90112810-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90112810-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 40
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Prostaglandin E2
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Swiss Albino fibrosarcoma
Descrizione della linea cellulare
A clone derived from the parental HSDM1 cell line established from a transplantable fibrosarcoma of a Swiss Albino mouse. The cells secrete prostaglandin E2 which is inhibited by aspirin like drugs such as indomethacin.
Applicazioni
Hormone studies
Terreno di coltura
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 15% Horse Serum (HS) + 2.5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)