Documenti fondamentali
LL24
90073001, human lung, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
LL24, 90073001
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46; diploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human diploid lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from normal tissue taken at post-mortem from the lung of a 5 year old male. An ampoule of cells frozen after one passage and estimated population doubling (PDL) 2 was submitted to the American Type Culture Collection in June, 1977. Derived populations at passage 6 and approximately 14 PDL are available for distribution. Progeny were found to undergo an additional 25 population doublings in longevity trials.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan, a further 20 population doublings expected.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)